Kaliumiodid ≥99%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
|
|
Synonyme:
Dipotassium diiodide, Kali iodide
26843.235EA
132
EUR
26843.235
26843.268
26843.292
26843.361
26843.460
Kaliumiodid ≥99%, GPR RECTAPUR®
Kaliumiodid
Formel:
Kl Siedepunkt: 1330 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 681 °C Dichte: 3.13 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011405 CAS-Nummer: 7681-11-0 EINECS: 231-659-4 Merck Index: 13,07727 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 99 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 0.1 % |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |