Kaliumiodid ≥99% ACS
Lieferant: VWR Chemicals
|
|
Synonyme:
Dipotassium diiodide, Kali iodide
0512-100GEA
232
EUR
0512-100G
0512-2.5KG
0512-500G
Kaliumiodid ≥99% ACS
Kaliumiodid
Formel:
Kl Molekulargewicht: 166 g/mol Siedepunkt: 1330 Schmelzpunkt: 681 °C Dichte: 3.13 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011405 CAS-Nummer: 7681-11-0 EINECS: 231-659-4 Merck Index: 13,07727 |
Spezifikation Testergebnisse
Barium | <0.002% |
Calcium | ≤0.002% |
Chloride & Bromide | ≤0.01% |
Heavy Metals (as Pb) | ≤0.0005% |
Insolubles | ≤0.005% |
Iodate | ≤0.0003% |
Iron | ≤0.0003% |
Loss on Drying | ≤0.2% |
Magnesium | ≤0.001% |
pH (5%, Water) @25 °C | 6 – 9.2 |
Phosphate | ≤0.001% |
Purity | ≥99% |
Sodium | ≤0.005% |
Sulphate | ≤0.005% |