Kaliumiodid 99%, Briketts, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Dipotassium diiodide, Kali iodide
196730025 196735000 196730100 196731000
ACRO196730025EA 472 EUR
ACRO196730025 ACRO196735000 ACRO196730100 ACRO196731000
Kaliumiodid 99%, Briketts, reinst
Kaliumiodid
Formel: Kl
Molekulargewicht: 166 g/mol
Siedepunkt: 1330 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 680 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011405
CAS-Nummer: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Merck Index: 13,07727
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Briquettes
Titration Argentometric ≥98.5 % (on dried substance)
Loss on drying ≤1 %
Iodate (IO3) ≤4 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Thiosulphate (S2O3) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm