Kaliumiodid 99.995% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Dipotassium diiodide, Kali iodide
193790500
193790100
193792500
ACRO193790500EA
244
EUR
ACRO193790500
ACRO193790100
ACRO193792500
Kaliumiodid 99.995% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), reinst
Kaliumiodid
Formel:
Kl Siedepunkt: 1330 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 680 °C Dichte: 3,13 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011405 CAS-Nummer: 7681-11-0 EINECS: 231-659-4 Merck Index: 13,07727 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder or crystals |
Total trace metal impurities | ≤0.005 % |