Natriumfluorid 98,5-100,5% Ph. Eur.
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
27859.293EA
131
EUR
27859.293
27859.464
Natriumfluorid 98,5-100,5% Ph. Eur.
Sodium fluoride
Formel:
NaF Siedepunkt: 1700 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 993 °C Dichte: 2,8 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003524 CAS-Nummer: 7681-49-4 EINECS: 231-667-8 UN-Nummer: 1690 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,08691 |