Natriumfluorid, RonaCare®

Lieferant: Merck
Gefahr

1.30441.0100 1.30441.5000 1.30441.9026
1.30441.0100EA 0 EUR
1.30441.0100 1.30441.5000 1.30441.9026
Natriumfluorid, RonaCare®
Sodium fluoride
Formel: NaF
Molekulargewicht: 41.99 g/mol
Siedepunkt: 1700
Schmelzpunkt: 993
Dichte: 2.8 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003524
CAS-Nummer: 7681-49-4
EINECS: 231-667-8
UN-Nummer: 1690
ADR: 6.1
Merck Index: 13,08691
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2807d129a60e4d136eb782386d584317338c4499&vid=02396e9a739aa8e35f0b20961710e28c6ec76be0&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR