Natriumfluorid ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A13019.0B
A13019.0I
A13019.30
A13019.0BEA
87.9
EUR
A13019.0B
A13019.0I
A13019.30
Natriumfluorid ≥99%
Sodium fluoride
Purity: 99%
CAS No.: 7681-49-4
Molecular Formula: FNa
Formula Weight: 41.99
Refractive Index: 1.336
Odour: Odourless
Boiling Point: 1704°
Merck Reference: 14,8618
UN No.: 1690
MDL No.: MFCD00003524
Formel:
NaF Molekulargewicht: 41.99 g/mol Siedepunkt: 1704 °C Schmelzpunkt: 993 Dichte: 2.78 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003524 CAS-Nummer: 7681-49-4 EINECS: 231-667-8 UN-Nummer: 1690 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,08691 |