Natriumfluorid ≥99,995% (Metall-Basis ausgeschlossen K), Puratronic® (K ∼ 60 ppm)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
12964.06
12964.18
12964.30
12964.06EA
86.1
EUR
12964.06
12964.18
12964.30
Natriumfluorid ≥99,995% (Metall-Basis ausgeschlossen K), Puratronic® (K ∼ 60 ppm)
Sodium fluoride
Purity: 99.995%
CAS No.: 7681-49-4
Molecular Formula: NaF
Formula Weight: 41.99
Physical Form: Powder
Density: 2.78
Refractive Index: 1.336
Odour: Odourless
Melting Point: 993°
Boiling Point: 1704°
Merck Reference: 14,8618
UN No.: 1690
MDL No.: MFCD00003524
Formel:
NaF Molekulargewicht: 41.99 g/mol Siedepunkt: 1704 °C Schmelzpunkt: 993 Dichte: 2.78 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003524 CAS-Nummer: 7681-49-4 EINECS: 231-667-8 UN-Nummer: 1690 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,8618 |