Natriumfluorid ≥99,99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
11003.06
11003.14
11003.22
11003.06EA
40.9
EUR
11003.06
11003.14
11003.22
Natriumfluorid ≥99,99% (Metall-Basis)
Sodium fluoride
Purity: 99.99%
CAS No.: 7681-49-4
Molecular Formula: NaF
Formula Weight: 41.99
Physical Form: Powder
Density: 2.78
Refractive Index: 1.336
Odour: Odourless
Melting Point: 993°
Boiling Point: 1704°
Merck Reference: 14,8618
UN No.: 1690
MDL No.: MFCD00003524
Formel:
NaF Molekulargewicht: 41.99 g/mol Siedepunkt: 1704 °C Schmelzpunkt: 993 Dichte: 2.78 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003524 CAS-Nummer: 7681-49-4 EINECS: 231-667-8 UN-Nummer: 1690 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,8618 |