Lithiumfluorid, ultra trocken ≥99,99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Unter Argon in Ampullen verpackt
Purity: 99.99%
CAS No.: 7789-24-4
Molecular Formula: FLi
Formula Weight: 25.94
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 2.635
Refractive Index: 1.3915
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 845°
Boiling Point: 1680°
Merck Reference: 14,5531
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00011090
Formel:
FLi Siedepunkt: 1680 °C Schmelzpunkt: 845 °C Dichte: 2,635 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011090 CAS-Nummer: 7789-24-4 EINECS: 232-152-0 UN-Nummer: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,5531 |