Lithiumfluorid 97% zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
218271000 218275000 218270025
ACRO218271000EA 47.7 EUR
ACRO218271000 ACRO218275000 ACRO218270025
Lithiumfluorid 97% zur Analyse
Lithium fluoride
Formel: FLi
Siedepunkt: 1681 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 845 °C
Dichte: 2,63 g/cm³
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011090
CAS-Nummer: 7789-24-4
EINECS: 232-152-0
UN-Nummer: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,05553
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Assay ≥96.0 %
Loss on drying 0.4 % (200°C) (typical)
Chloride (Cl) ≤0.07 %
Carbonate (CO3) ≤1 %
Phosphate (PO4) ≤0.04 %
Sulfate (SO4) ≤1 %
Calcium (Ca) ≤0.08 %
Iron (Fe) ≤0.03 %
Magnesium (Mg) ≤0.02 %
Potassium (K) ≤0.07 %
Sodium (Na) ≤0.4 %