Kaliumfluorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
60238-100G-F 60238-500G-F
SIAL60238-100G-FEA 72.8 EUR
SIAL60238-100G-F SIAL60238-500G-F
Kaliumfluorid, Sigma-Aldrich®
Potassium fluoride
Formel: KF
Siedepunkt: 1505 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 860 °C
Dichte: 2.48 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011398
CAS-Nummer: 7789-23-3
EINECS: 232-151-5
UN-Nummer: 1812
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,07714