Kaliumfluorid ≥98,5%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
26821.230EA
57.8
EUR
26821.230
26821.296
26821.365
Kaliumfluorid ≥98,5%, GPR RECTAPUR®
Formel:
KF Siedepunkt: 1505 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 860 °C Dichte: 2,48 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011398 CAS-Nummer: 7789-23-3 EINECS: 232-151-5 UN-Nummer: 1812 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,07714 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 98.5 % |
Acidity | Max. 0.05 meq/g |
Alkalinity | Max. 0.02 meq/g |
Heavy metals (as Pb) | Max. 30 ppm |
Insolubility in water | Max. 0.1 % |
Cl (Chloride) | Max. 0.05 % |
SiF6 (Hexafluorosilicate) | Max. 0.3 % |
Fe (Iron) | Max. 30 ppm |