Kaliumfluorid, wasserfrei 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
14130.18
14130.30
14130.A1
14130.18EA
43.4
EUR
14130.18
14130.30
14130.A1
Kaliumfluorid, wasserfrei 99%
Potassium fluoride
Purity: 99%
CAS No.: 7789-23-3
Molecular Formula: FK
Formula Weight: 58.10
Physical Form: Crystalline
Density: 2.48
Refractive Index: 1.363
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 859°
Boiling Point: 1505°
Beilstein Reference: 3902818
Merck Reference: 14,7632
UN No.: 1812
MDL No.: MFCD00011398
Formel:
KF Siedepunkt: 1505 °C Schmelzpunkt: 859 °C Dichte: 2.48 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011398 CAS-Nummer: 7789-23-3 EINECS: 232-151-5 UN-Nummer: 1812 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,7632 |