Kaliumfluorid Dihydrat 98%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
206400050 206402500 206400010
ACRO206400050EA 18.8 EUR
ACRO206400050 ACRO206402500 ACRO206400010
Kaliumfluorid Dihydrat 98%, rein
Kaliumfluorid Dihydrat
Formel: FK·2H₂O
Siedepunkt: 1505 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 41 °C
Dichte: 2,48 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00149929
CAS-Nummer: 13455-21-5
EINECS: 232-151-5
UN-Nummer: 1812
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,07714
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to white Crystals and/or chunks
Assay 19.65 to 20.70 % (F)