Kaliumfluorid, wasserfrei 99%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
201350010
201350250
201352500
201355000
201350025
ACRO201350010EA
73.4
EUR
ACRO201350010
ACRO201350250
ACRO201352500
ACRO201355000
ACRO201350025
Kaliumfluorid, wasserfrei 99%, reinst
Potassium fluoride
Formel:
KF Siedepunkt: 1505 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 860 °C Dichte: 2,48 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011398 CAS-Nummer: 7789-23-3 EINECS: 232-151-5 UN-Nummer: 1812 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,07714 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Titration | ≥98.5 % |
Chloride (Cl) | ≤500 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤1000 ppm |
Iron (Fe) | ≤50 ppm |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...