Überkopfrührer, Doppelimpulsrührerwellen, BOLA
Lieferant: Bohlender
C391-28 C391-18
BOHLC391-28EA 861 EUR
BOHLC391-28 BOHLC391-18
Überkopfrührer, Doppelimpulsrührerwellen, BOLA
Rührer Rührwerkzeuge
Rührerwellen aus PTFE-ummanteltem Edelstahl und die beiden um 90° kreuzweise angeordneten Rührflügel komplett aus PTFE.
  • Zum Rühren in viskosen Flüssigkeiten geeignet
  • Chemikalienbeständig
  • Temperaturbeständig von −200 bis +250 °C
Das obere Paddel wird mittels Klemmschrauben aus PEEK-Compound befestigt.
Zertifizierungen:
Lieferumfang:
Bestellen