Natriumperchlorat 98%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
342180010
342182500
342180025
ACRO342180010EA
427
EUR
ACRO342180010
ACRO342182500
ACRO342180025
Natriumperchlorat 98%, reinst
Sodium perchlorate
Formel:
ClNaO₄ Schmelzpunkt: 482 °C Dichte: 2,4989 to 2.4999 g/cm³ (25 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003480 CAS-Nummer: 7601-89-0 EINECS: 231-511-9 UN-Nummer: 1502 ADR: 5.1,II Merck Index: 13,08726 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder or crystals and/or chunks |
pH | 6.0 to 8.0 (5% in water, 25°C) |
Titration after Ion exchange | 97.5 to 102.5 % |
Insoluble matter in water | ≤0.005 % |