Rohranschluss für Probenahmebeutel, BOLA
Lieferant: Bohlender
A226-12 A226-06
BOHLA226-12EA 26.7 EUR
BOHLA226-12 BOHLA226-06
Rohranschluss für Probenahmebeutel, BOLA
Fittings und Verbinder
Aus PTFE, weiß
  • Temperaturbeständig von −200 bis +250 °C
  • Universelle Chemikalienbeständigkeit:
Anschlüsse zum Einschrauben in die Ports von Probenahmebeuteln mit Bohrungs-Ø 3 mm und Außen-Ø 6 mm.
Zertifizierungen: FDA-konform.