Lithiumperchlorat 99+% zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
194710050
194711000
194715000
ACRO194710050EA
49
EUR
ACRO194710050
ACRO194711000
ACRO194715000
Lithiumperchlorat 99+% zur Analyse
Lithium perchlorate
Formel:
ClLiO₄ Siedepunkt: 430 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 236 °C Dichte: 2,42 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011079 CAS-Nummer: 7791-03-9 EINECS: 232-237-2 UN-Nummer: 1481 ADR: 5.1,II Merck Index: 13,05561 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline or granular powder or crystals |
Water | ≤1.0 % (K.F.) |
Titration after Ion exchange | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤50 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤200 ppm |
Calcium (Ca) | ≤20 ppm |
Iron (Fe) | ≤50 ppm |
Potassium (K) | ≤200 ppm |
Sodium (Na) | ≤50 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % (in water) |