Natriumchlorat, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.06420.1000
1.06420.9050
1.06420.1000EA
59.7
EUR
1.06420.1000
1.06420.9050
Natriumchlorat, Supelco®
Sodium chlorate
Formel:
ClNaO₃ Molekulargewicht: 106.44 g/mol Siedepunkt: 300 Schmelzpunkt: 260 Dichte: 2.498 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003479 CAS-Nummer: 7775-09-9 EINECS: 231-887-4 UN-Nummer: 1495 ADR: 5.1 II REACH-Nummer: 01-2119474389-23 Merck Index: 13,08670 |