Membranfilter, Zellulosenitrat, unsteril, Whatman™
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
7181-002 7181-004 7182-001 7182-002 7182-004 7182-009 7182-014 7184-001 7184-002 7184-004 7184-005 7184-009 7184-014 7186-004 7188-002 7188-003 7188-004 7188-009 7190-002 7190-004 7191-005 7191-014 7193-002 7193-004 7195-002 7195-004 7195-009 10400012 10400014 10400106 10400112 10400114 10400206 10400212 10400214 10401106 10401112 10401114 10401118 10401121 10401126 10401131 10401312 10401314 10402012 10402014 10405079
514-0544EA 183 EUR
514-0544 514-0545 514-0546 514-0547 514-8072 514-0548 514-0549 514-0550 514-0551 514-8073 514-0104 514-0553 514-0554 514-0556 514-0557 514-0558 514-0559 514-0560 514-0561 514-0562 514-0564 514-0949 514-0565 514-0566 514-0567 514-0568 514-0569 514-2202 514-2203 514-2211 514-2212 514-2213 514-2221 514-2222 514-2223 514-2251 514-2252 514-2253 514-0758 514-0759 514-0760 514-0761 514-2262 514-2263 514-2272 514-2273 514-0766
Membranfilter, Zellulosenitrat, unsteril, Whatman™
Filter Membranfilter
Zellulosenitrat-Membranfilter, kreisförmig, flach. Diese Membran wird für die meisten Routineanwendungen empfohlen und unter streng kontrollierten Bedingungen hergestellt.
  • Enge Porengrößenverteilung für verbesserte Oberflächenerfassung und -analyse
  • Geringer Gehalt an extrahierbaren Stoffen gewährleisten die Probenintegrität
Der Benutzer wird von den Leistungsverbesserungen profitieren, über die Whatman-Membranfilter nun verfügen, einschließlich einer sehr engen Porengrößenverteilung und einem geringen Gehalt an extrahierbaren Stoffen. Die meisten Membranen sind von Natur aus spröde und schwierig zu handhaben; Es ist nicht ungewöhnlich, dass Filter beim Einlegen in Halter oder während des Gebrauchs beschädigt werden. Whatman Cellulosenitrat-Membranfilter haben eine deutlich verbesserte Flexibilität und sind so konstruiert, dass sie Missbrauch während der Handhabung, Beladung und Autoklavierung tolerieren, ohne die Integrität zu beeinträchtigen. Diese Membranen gehören zu den stärksten ihrer Art auf dem Markt, gemessen und verglichen durch Berstdrucktests.
Der Gehalt an extrahierbaren Stoffen in Membranfiltern ist mit den Fortschritten in den Filtrations- oder Adsorptionstechniken wichtiger geworden. Insbesondere pharmazeutische, immunologische und biomedizinische Gewebekultur- und Spurenanalyseanwendungen können durch hohe extrahierbare Konzentrationen nachteilig beeinflusst werden. Whatman Cellulosenitrat-Membranfilter haben einen geringen Anteil an extrahierbaren Stoffen, der im Allgemeinen unter dem anderer Membranen eines ähnlichen Typs liegt.
Eines der Hauptmerkmale von Whatman-Membranfiltern ist die enge Verteilung der Porengrößen. Die Nennporengröße dieser Membranen wird aufgrund eines fortschrittlichen Herstellungs- und Kontrollsystems genau kontrolliert. Darüber hinaus werden Schwankungen von Charge zu Charge minimiert, was zu konsistenteren Laborergebnissen führt.
Membranfilter werden normalerweise ohne Integritätsverlust bei 121 °C autoklaviert. Cellulosenitratmembranen stehen als Kreise, Bögen oder Rollen zur Verfügung. Übermäßiges Schrumpfen kann Probleme beim Autoklavieren verursachen und ist häufig die Ursache dafür, dass Membranen nach dem Autoklavieren an ihren Halterungen reißen. Es kann auch zu einer Verringerung der Durchflussrate und des Gesamtdurchsatzes führen. Whatman-Membranen weisen beim Autoklavieren eine geringe Schrumpfung auf.
Dies ist der Standard-Membranfilter für die meisten Laboranwendungen mit Partikeln und Zellen im Bereich von 0,1 bis 12,0 µm. Der Rückstand nach der Filtration befindet sich fast vollständig auf der Oberfläche der Membran, was eine physikalische Rückgewinnung von Ablagerungen und eine mikroskopische Untersuchung ermöglicht.