Kolben, runder Boden mit zwei oder drei Hälsen und Normschliffen
Lieferant: Bohlender
A155-36 A156-20 A156-12 A156-36 A155-12 A155-20
BOHLA155-36EA 812 EUR
BOHLA155-36 BOHLA156-20 BOHLA156-12 BOHLA156-36 BOHLA155-12 BOHLA155-20
Kolben, runder Boden mit zwei oder drei Hälsen und Normschliffen
Kolben Rundkolben
PFA, transparent.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Exzellente Temperaturbeständigkeit von −200 bis +250 °C
Verfügbar mit zentralem, geschliffenem Hals Größe 29 und seitlichen, geschliffenen Hälsen.