Membranfilter, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
DS0205-4045 DS0210-4020 DS0210-4045 DS0215-4020 DS0215-4045 DS0205-6045
513-2052EA 151 EUR
513-2052 513-2101 513-2102 513-2151 513-2152 NALGDS0205-6045
Membranfilter, Nalgene®
Filter Membranfilter
Type 205: Cellulose nitrate, sterile. Certified to meet requirements of standard methods for water quality control for microbiological analysis, sterility tests, food and beverage testing. Individually wrapped.
Typ 210: Celluloseacetat, unsteril, autoklavierbar. Zur Kaltsterilisation proteinhaltiger Lösungen. Geringe Adsorption von Proteinen aus Seren oder Nährmedien. Chemisch äußerst beständig gegen Alkohole und Öle; verträgt kurzen Kontakt mit Aceton. Gut geeignet zur Flüssigszintillationszählung. Vor dem Autoklavieren anfeuchten.
Typ 215: Nylon, hydrophil, unsteril, autoklavierbar. Zur Filtration von wässrigen oder organischen Lösungen. Empfohlen zur Steril- und Klarfiltration von Puffern und Nährmedien, HPLC-Lösungen und partikelfreie Lösungen für Elektronik-Labors. Enthält nur wenig extrahierbare Substanzen und keine Netzmittel. Flexibler als Cellulose.