Flasche, Weithals, PTFE, konischer Hals, mit Schraubverschluss BOLA
Lieferant: Bohlender
A111-32 A111-40 A111-24 A111-16
BOHLA111-32EA 75.4 EUR
BOHLA111-32 BOHLA111-40 BOHLA111-24 BOHLA111-16
Flasche, Weithals, PTFE, konischer Hals, mit Schraubverschluss BOLA
Flaschen Kunststoffflaschen
PTFE, weiß.
  • Temperaturbeständigkeit: von −200 bis +250 °C
  • Universelle Chemikalienbeständigkeit
  • Druck: kein Druck
Dickwandig, glatte Innenwand, ergonomische Griffe an Flasche und Schraubverschluss.