Flasche, Weithals, PFA, konischer Hals, mit Schraubverschluss BOLA
Lieferant: Bohlender
A103-09 A103-12 A103-15 A103-03 A103-06
BOHLA103-09EA 176 EUR
BOHLA103-09 BOHLA103-12 BOHLA103-15 BOHLA103-03 BOHLA103-06
Flasche, Weithals, PFA, konischer Hals, mit Schraubverschluss BOLA
Flaschen Kunststoffflaschen
PFA, durchscheinend.
  • Temperaturbeständigkeit: von −200 bis +250 °C
  • Universelle Chemikalienbeständigkeit
  • Druck: kein Druck
  • Nicht porös
Konischer Hals, mit Schraubverschluss.