Flaschen, Weithals, mit Schraubverschluss, BOLA
Lieferant: Bohlender
A100-01 A100-08 A100-04 A100-07 A100-06 A100-03 A100-10 A100-09 A100-05
BOHLA100-01EA 14.7 EUR
BOHLA100-01 BOHLA100-08 BOHLA100-04 BOHLA100-07 BOHLA100-06 BOHLA100-03 BOHLA100-10 BOHLA100-09 BOHLA100-05
Flaschen, Weithals, mit Schraubverschluss, BOLA
Flaschen Kunststoffflaschen
PTFE, weiß.
  • Temperaturbeständigkeit: von −200 bis +250 °C
  • Universelle Chemikalienbeständigkeit
  • Druck: kein Druck
Dickwandig, glatte Innenwand, mit Schraubverschluss.