Natriumchlorid, ultra trocken ≥99,998% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
|
Unter Argon in Ampullen verpackt
Purity: 99.998%
CAS No.: 7647-14-5
Molecular Formula: NaCl
Formula Weight: 58.44
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 2.165
Refractive Index: 1.5442
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 6-9
Melting Point: 801°
Boiling Point: 1413°
Merck Reference: 14,8599
MDL No.: MFCD00003477
Formel:
NaCl Siedepunkt: 1413 °C Schmelzpunkt: 801 °C Dichte: 2,165 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003477 CAS-Nummer: 7647-14-5 EINECS: 231-598-3 Merck Index: 14,8599 |