Kaliumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Potassiumchloride
60128-1KG-F 60128-250G-F
SIAL60128-1KG-FEA 227 EUR
SIAL60128-1KG-F SIAL60128-250G-F
Kaliumchlorid, Sigma-Aldrich®
Potassium chloride
Formel: KCl
Molekulargewicht: 74.55 g/mol
Siedepunkt: 1420
Schmelzpunkt: 773
Dichte: 1.98 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011360
CAS-Nummer: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621