Kaliumchlorid
Lieferant: Roth Carl
Synonyme: Potassiumchloride
6781.1 6781.2 6781.3 6781.5
ROTH6781.1EA 0 EUR
ROTH6781.1 ROTH6781.2 ROTH6781.3 ROTH6781.5
Kaliumchlorid
Potassium chloride
Formel: KCl
Molekulargewicht: 74.55 g/mol
Siedepunkt: 1420
Schmelzpunkt: 773
Dichte: 1.98 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011360
CAS-Nummer: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621