Kaliumchlorid, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
529552-1 529552-250
529552-1EA 104 EUR
529552-1 529552-250
Kaliumchlorid, Millipore®
Potassium chloride
Formel: KCl
Siedepunkt: 1420 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 773 °C
Dichte: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011360
CAS-Nummer: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621