Kaliumchlorid, BAKER, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyme: Potassiumchloride
0509.0500EA 44.12 EUR
0509.0500 0509.1000 0509.5000
Kaliumchlorid, BAKER, Laborreagens, J.T.Baker®
Potassium chloride
Formel: KCl
Siedepunkt: 1420 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 773 °C
Dichte: 1.98 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011360
CAS-Nummer: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay min. 99 %
Acidity and Alkalinity passes test
Iron (Fe) max. 0.005 %
Sodium (Na) max. 0.1 %
Heavy Metals (as Pb) max. 0.001 %
Sulfate (SO4) max. 0.01 %