Kaliumchlorid ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
|
A11662.0B
A11662.0G
A11662.0I
A11662.0BEA
45
EUR
A11662.0B
A11662.0G
A11662.0I
Kaliumchlorid ≥99%
Potassium chloride
Purity: 99%
CAS No.: 7447-40-7
Molecular Formula: KCl
Formula Weight: 74.55
Refractive Index: 1.490
Odour: Odourless
Boiling Point: 1500° subl.
Merck Reference: 14,7621
MDL No.: MFCD00011360
Formel:
KCl Siedepunkt: 1500 °C (Subl.) Schmelzpunkt: 773 °C Dichte: 1,984 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011360 CAS-Nummer: 7447-40-7 EINECS: 231-211-8 Merck Index: 14,7621 |