Kaliumchlorid ≥99,995% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
|
Purity: 99.995%
CAS No.: 7447-40-7
Molecular Formula: KCl
Formula Weight: 74.55
Physical Form: Powder
Density: 1.984
Refractive Index: 1.490
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Melting Point: 773°
Boiling Point: 1500° subl.
Merck Reference: 14,7621
MDL No.: MFCD00011360
Formel:
KCl Siedepunkt: 1500 °C (Subl.) Schmelzpunkt: 773 °C Dichte: 1,984 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011360 CAS-Nummer: 7447-40-7 EINECS: 231-211-8 Merck Index: 14,7621 |