Kaliumchlorid ≥99,997% (Metall-Basis), Puratronic®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Potassiumchloride
10839.18 10839.30
10839.18EA 179 EUR
10839.18 10839.30
Kaliumchlorid ≥99,997% (Metall-Basis), Puratronic®
Potassium chloride
Purity: 99.997% CAS No.: 7447-40-7 Molecular Formula: KCl Formula Weight: 74.55 Physical Form: Powder Density: 1.984 Refractive Index: 1.490 Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless Melting Point: 773° Boiling Point: 1500° subl. Merck Reference: 14,7621 MDL No.: MFCD00011360
Formel: KCl
Molekulargewicht: 74.55 g/mol
Siedepunkt: 1500 °C (Subl.)
Schmelzpunkt: 773
Dichte: 1.984
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011360
CAS-Nummer: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,7621