Cäsiumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Cesium Chloride
20966-250G 20966-50G
SIAL20966-250GEA 802 EUR
SIAL20966-250G SIAL20966-50G
Cäsiumchlorid, Sigma-Aldrich®
Cesium chloride
Formel: CsCl
Molekulargewicht: 168.36 g/mol
Siedepunkt: 1303
Schmelzpunkt: 646
Dichte: 3.7808 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010955
CAS-Nummer: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 13,02021