Cäsiumchlorid ≥99,99%, Gen-Apex, hochrein für die Molekularbiologie
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Cesium Chloride
33605.297EA 0 EUR
33605.297
Cäsiumchlorid ≥99,99%, Gen-Apex, hochrein für die Molekularbiologie
Cesium chloride
Formel: CsCl
Molekulargewicht: 168.36 g/mol
Siedepunkt: 1303
Schmelzpunkt: 646
Dichte: 3.7808 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010955
CAS-Nummer: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 13,02021
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99.99 %
Colouration (0,25 mol/l; water) Max. 10 APHA
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Transmittance (260 nm) (50 %) Min. 99 %
Transmittance (280 nm) (50 %) Min. 99 %