Cäsiumchlorid, ultra trocken ≥99,99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
|
Unter Argon in Ampullen verpackt
Purity: 99.99%
CAS No.: 7647-17-8
Molecular Formula: CsCl
Formula Weight: 168.36
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 3.99
Refractive Index: 1.6418
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Melting Point: 646°
Boiling Point: 1303°
Merck Reference: 14,2011
MDL No.: MFCD00010955
Formel:
CsCl Siedepunkt: 1303 °C Schmelzpunkt: 646 °C Dichte: 3,99 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010955 CAS-Nummer: 7647-17-8 EINECS: 231-600-2 Merck Index: 14,2011 |