Cäsiumchlorid ≥99,9% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Cesium Chloride
10018.14 10018.22
10018.14EA 76.5 EUR
10018.14 10018.22
Cäsiumchlorid ≥99,9% (Metall-Basis)
Cesium chloride
Purity: 99.9% CAS No.: 7647-17-8 Molecular Formula: CsCl Formula Weight: 168.36 Physical Form: Crystalline Density: 3.99 Refractive Index: 1.6418 Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless Melting Point: 646° Boiling Point: 1303° Merck Reference: 14,2011 MDL No.: MFCD00010955
For density gradient work to separate and purify proteins
Formel: CsCl
Molekulargewicht: 168.36 g/mol
Siedepunkt: 1303 °C
Schmelzpunkt: 646
Dichte: 3.99
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010955
CAS-Nummer: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 14,2011