Cäsiumchlorid 99+% zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Cesium Chloride
189500010
189500500
189502500
ACRO189500010EA
1540
EUR
ACRO189500010
ACRO189500500
ACRO189502500
Cäsiumchlorid 99+% zur Analyse
Cesium chloride
Formel:
CsCl Molekulargewicht: 168.36 g/mol Siedepunkt: 1303 Schmelzpunkt: 646 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010955 CAS-Nummer: 7647-17-8 EINECS: 231-600-2 Merck Index: 13,02021 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder or crystals |
Titration Argentometric | ≥99.0 % |
Sulfate (SO4) | ≤50 ppm |
Aluminium (Al) | ≤5 ppm |
Barium (Ba) | ≤20 ppm |
Calcium (Ca) | ≤10 ppm |
Chromium (Cr) | ≤2 ppm |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Lead (Pb) | ≤5 ppm |
Lithium (Li) | ≤5 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤5 ppm |
Manganese (Mn) | ≤5 ppm |
Potassium (K) | ≤50 ppm |
Rubidium (Rb) | ≤200 ppm |
Sodium (Na) | ≤50 ppm |
Strontium (Sr) | ≤10 ppm |
Silicon dioxide (SiO2) | ≤20 ppm |