Natriumhydrogencarbonat, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyme:
Sodium bicarbonate
0263.0500EA
28.1
EUR
0263.0500
0263.1000
0263.5000
Natriumhydrogencarbonat, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Natriumhydrogencarbonat
Formel:
NaHCO₃ Schmelzpunkt: 270 °C Dichte: 2.159 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003528 CAS-Nummer: 144-55-8 EINECS: 205-633-8 Merck Index: 13,08655 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Specifications | |
Assay (dried basis) | 99.7 - 100.3 % |
Calcium (Ca) | max. 0.02 % |
Chloride (Cl) | max. 0.003 % |
Iron (Fe) | max. 0.001 % |
Potassium (K) | max. 0.005 % |
Magnesium (Mg) | max. 0.005 % |
Insoluble Matter | max. 0.015 % |
Phosphate (PO4) | max. 0.001 % |
Sulfur Compounds (as SO4) | max. 0.003 % |
Trace Impurities (in ppm) | |
Ammonium (NH4) | max. 5 |
Heavy Metals (as Pb) | max. 5 |