Natriumhydrogencarbonat 99+%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Sodium bicarbonate
123360010
123360050
123360250
ACRO123360010EA
29.6
EUR
ACRO123360010
ACRO123360050
ACRO123360250
Natriumhydrogencarbonat 99+%, reinst
Natriumhydrogencarbonat
Formel:
NaHCO₃ Schmelzpunkt: 270 °C Dichte: 2,159 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003528 CAS-Nummer: 144-55-8 EINECS: 205-633-8 Merck Index: 13,08655 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Titration with HCl | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤100 ppm |
Ammonium (NH4) | ≤20 ppm |
Calcium (Ca) | ≤100 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Potassium (K) | ≤100 ppm |
Insoluble matter | ≤0.015 % |
Total sulfur (S) | ≤10 ppm |