Kaliumhydrogencarbonat, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, FCC, E501, SAFC®
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.04852.9029 1.04852.9500 1.04852.1000
1.04852.9029EA 0 EUR
1.04852.9029 1.04852.9500 1.04852.1000
Kaliumhydrogencarbonat, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, FCC, E501, SAFC®
Kaliumhydrogencarbonat
Formel: KHCO₃
Schmelzpunkt: 292 °C
Dichte: 2,17 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011402
CAS-Nummer: 298-14-6
EINECS: 206-059-0
Merck Index: 13,07691