Kaliumhydrogencarbonat 99,7-100,5% (Trockenmasse) ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Potassium bicarbonate
40195.22 40195.36
40195.22EA 23.9 EUR
40195.22 40195.36
Kaliumhydrogencarbonat 99,7-100,5% (Trockenmasse) ACS
Kaliumhydrogencarbonat
Purity: 99.7-100.5% CAS No.: 298-14-6 Molecular Formula: KHCO3 Formula Weight: 100.12 Physical Form: Granular Density: 2.17 Solubility: Slightly soluble in water. Practically insoluble in alcohol Merck Reference: 14,7609 MDL No.: MFCD00011402
Formel: KHCO₃
Molekulargewicht: 100.12 g/mol
Schmelzpunkt: 292
Dichte: 2.17
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011402
CAS-Nummer: 298-14-6
EINECS: 206-059-0
Merck Index: 14,7609