Kaliumhydrogencarbonat 99.7+% zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Potassium bicarbonate
217590010
217590051
ACRO217590010EA
98.3
EUR
ACRO217590010
ACRO217590051
Kaliumhydrogencarbonat 99.7+% zur Analyse
Kaliumhydrogencarbonat
Formel:
KHCO₃ Schmelzpunkt: 292 °C Dichte: 2,17 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011402 CAS-Nummer: 298-14-6 EINECS: 206-059-0 Merck Index: 13,07691 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Titration with HCl | 99.7 to 100.3 % |
Chloride (Cl) | ≤10 ppm |
Phosphate (PO4) | ≤5 ppm |
Calcium (Ca) | ≤10 ppm |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Sodium (Na) | ≤300 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Sulfur compounds (as SO4) | ≤0.003 % |
Insoluble matter | ≤0.005 % (in water) |
Nitrogen compounds (as N) | ≤0.0005 % |