Natriumcarbonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Calcined soda, Carbonic acid disodium salt
71345-1KG
71345-250G
SIAL71345-1KGEA
170
EUR
SIAL71345-1KG
SIAL71345-250G
Natriumcarbonat, Sigma-Aldrich®
Natriumcarbonat
Formel:
Na₂CO₃ Molekulargewicht: 105.99 g/mol Siedepunkt: 1600 Schmelzpunkt: 854 Dichte: 2.53 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003494 CAS-Nummer: 497-19-8 EINECS: 207-838-8 REACH-Nummer: 01-2119485498-19 Merck Index: 14,08596 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...