Magnetrührstäbchen, PTFE, Tandem, BOLA
Lieferant: Bohlender
C363-36 C363-30 C363-39 C363-26
BOHLC363-36EA 158 EUR
BOHLC363-36 BOHLC363-30 BOHLC363-39 BOHLC363-26
Magnetrührstäbchen, PTFE, Tandem, BOLA
Rührer Magnetrührstäbchen
Tandem Magnetrührstäbchen mit magnetischem Alnico 5-Kern mit PTFE-Ummantelung. Die Mittelbohrungsstruktur dient zur Aufnahme eines Lagerhalses oder eines Glashalses. Bei diesen Rührstäben minimiert die Reduzierung der Lauffläche auf einen Ring die Reibung und erhöht die Lebensdauer.
  • Chemikalienbeständig
  • Extrem starkes Mischen möglich
  • Ideale Übertragung der Magnetkraft des Rührers auf den Tandem-Magnetrührstab
Temperaturbeständigkeit: -200 bis +250 °C.