Magnetrührstäbchen, PTFE, elliptisch, BOLA
Lieferant: Bohlender
C358-02 C358-06 C358-10 C358-12 C358-08 C358-04 C358-16 C358-14
BOHLC358-02EA 3.8 EUR
BOHLC358-02 BOHLC358-06 BOHLC358-10 BOHLC358-12 BOHLC358-08 BOHLC358-04 BOHLC358-16 BOHLC358-14
Magnetrührstäbchen, PTFE, elliptisch, BOLA
Rührer Magnetrührstäbchen
Elliptische Magnetrührstäbchen mit magnetischem Alnico 5-Kern in PTFE-Ummantelung. Die Form ähnelt der des Kolbens und gewährleistet eine vollständige Mischung.
  • Chemikalienbeständig
Temperaturbeständigkeit: -200 bis +250 °C.