Magnetrührstäbchen, PTFE, dreieckig, BOLA
Lieferant: Bohlender
C357-03 C357-09 C357-15 C357-21 C357-30 C357-06 C357-12 C357-18 C357-27 C357-24
BOHLC357-03EA 3.4 EUR
BOHLC357-03 BOHLC357-09 BOHLC357-15 BOHLC357-21 BOHLC357-30 BOHLC357-06 BOHLC357-12 BOHLC357-18 BOHLC357-27 BOHLC357-24
Magnetrührstäbchen, PTFE, dreieckig, BOLA
Rührer Magnetrührstäbchen
Dreieckige Magnetrührstäbchen mit magnetischem Kern aus Alnico 5, eingekapselt in PTFE.
  • Chemikalienbeständig
Temperaturbeständigkeit: -200 bis +250 °C.
Am häufigsten verwendet für große Gefäße, in denen starke Turbulenzen mit niedrigen Geschwindigkeiten erreicht werden können. Sie können auch zum Mischen von Reagenzien nützlich sein, die sich nicht auflösen, und um Rückstände am Boden der Gefäße zu vermeiden.