Natriumcarbonat, wasserfrei, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., JP, NF suitable for use as excipient, SAFC®
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Achtung
Synonyme: Calcined soda, Carbonic acid disodium salt
1.06398.1000 1.06398.5000 1.06398.9029
1.06398.1000EA 160 EUR
1.06398.1000 1.06398.5000 1.06398.9029
Natriumcarbonat, wasserfrei, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., JP, NF suitable for use as excipient, SAFC®
Natriumcarbonat
Formel: Na₂CO₃
Molekulargewicht: 105.99 g/mol
Siedepunkt: 1600
Schmelzpunkt: 854
Dichte: 2.53 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003494
CAS-Nummer: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
REACH-Nummer: 01-2119485498-19
Merck Index: 14,08596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a6ff30f1487cdef86add98b38bfa8eb3dac14f6&vid=c5b129b7acb5c897b9d970ea3130d61fb1934b54&prid=web&clid=SAPDAM